Pipette tips, ratiolab®
Dr. Lange, 100 - 1000 µl, -, Trasparente, Pipette Dr. Lange, 1000/sacchetto
Codice catalogo RATI2500130
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
ratiolab® pipette tips are ideal for use with all commercially available pipettes.
- Made of high quality PP
- Tight fit due to the precisely fitting cone
- Guaranteed dust-free due to special ionization treatment
- Excellent transparency due to high quality surfaces
- Minimal residual wetting due to controlled quality of raw materials
- Excellent volume accuracy due to precise tip orifice
- MultiTray® refill system is space- and cost-saving and clearly reduces the amount of waste
MultiTray®: Dust-proof refill pack for the Multibox® plus and the Multibox® ultra.
Dokumente
Specifiche
- Confezione:1000/sacchetto
- Sterili:-
- Volume:100 - 1000 µl
- Seq:50
- Stile punta:Dr. Lange
- Colore puntale:Trasparente
- Per uso con:Pipette Dr. Lange
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..