Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
60 ml, 45 mm, 55 mm, bianco
Codice catalogo SEMA3716
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Codice catalogo SEMA3716
Nome del fornitore:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
60 ml, 45 mm, 55 mm, bianco
Price
SFr. 70.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifiche
  • Ø est:
    45 mm
  • Capacità:
    60 ml
  • Colore:
    bianco
  • Altezza:
    55 mm
  • Seq:
    04