Accessori
Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
Codice catalogo 300-0111
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Spazzole di pulizia, in PVC/acciaio inox, Ø 50 mm, lunghezza 3000 mm
- Seq:6