Mini-pictograms
Hazard labels, MINIPIC 1705, Vinile, nero on giallo, 15×15 mm, 54 labels/sheet
Codice catalogo BRDY286798
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These labels are made from transparent vinyl film with permanent adhesive and are specifically designed to be put on your emergency plans.
Specifiche
- Colore:nero on giallo
- Descrizione:Hazard labels
- Dimensioni:15×15 mm
- Materiale:Vinile
- Seq:05
- Modello:MINIPIC 1705
- Confezione:54 labels/sheet