Special pH electrodes
Elettrodo speciale per pH, SP28X, micro, 0 - 14, 0...+80 °C, Vetro, Refillable, Single junction, 4×130 mm, S7, Micro volumes (min. 10 mm depth), test tubes
Catalog # CONSSP28X
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Connettore:S7
- Ø×L:4×130 mm
- Per:Micro volumes (min. 10 mm depth), test tubes
- Tipo:SP28X, micro
- Descrizione:Elettrodo speciale per pH
- Materiale:Vetro
- Seq:03
- Diafr.:Single junction
- Elettrolita:Refillable
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0 - 14