VWR®, Dropping Bottles, PTFE
50 ml, 100 mm, 43 mm
Codice catalogo 216-0457
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
In PTFE, bianco.
- Parete flessibile per un semplice utilizzo
- Tappo a vite
- Resistenza e inerzia chimica garantite
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.
Documents
CoC VWR Dropping Bottles, PTFE.pdf
Dichiarazione di conformità
Specifiche
- Ø est:43 mm
- Capacità:50 ml
- Altezza:100 mm