VWR®, Crogioli, PTFE
75 ml, 56×41 mm
Codice catalogo 216-0452
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Sagomati isostaticamente in PTFE puro, a norma FDA
- Resistenza e inerzia chimica
- Infrangibili
- Resistenti a una temperatura massima di 280 °C
Specifiche
- Ø×A:56×41 mm
- Capacità:75 ml
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..