Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
35 ml, 38 mm, 48 mm, bianco
Codice catalogo SEMA3715
Nome del fornitore:   SEMADENI
Jars, with screw cap
Codice catalogo SEMA3715
Nome del fornitore:  SEMADENI
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
35 ml, 38 mm, 48 mm, bianco
Price
SFr. 33.70
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PP, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Specifiche
  • Ø est:
    38 mm
  • Capacità:
    35 ml
  • Colore:
    bianco
  • Altezza:
    48 mm
  • Seq:
    03