Agarose, SeaKem® HE
Agarose, SeaKem® HE, Bottiglia di vetro
Codice catalogo 733-1556
Nome del fornitore: LONZA
Vai a
Product Details & Documents
SeaKem® HE agarose is a high EEO agarose that provides enhanced resolution in immunoelectrophoresis (IEP), crossed-IEP, counterimmunoelectrophoresis (CIEP), and serum protein electrophoresis.
Specifiche
- Descrizione:Agarose, SeaKem® HE
- Seq:01
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro