Density hydrometers, L50
L50, 0,800 - 0,850 g/cm³, 0,0005 g/cm³, 335 mm
Codice catalogo AMARH806208/WC
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers designed with or without verification certificate.
Specifiche
- Lunghezza:335 mm
- Seq:03
- Divisione:0,0005 g/cm³
- Modello:L50
- Range di misura:0,800 - 0,850 g/cm³