Test tubes, flat bottom
43 mm, 11 mm, 0,8 mm
Codice catalogo SCERB404311000812
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Ø est:11 mm
- Spessore parete:0,8 mm
- Lunghezza:43 mm
- Seq:03
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..