Pharmalabels
Etichette per controllo qualità, Paper, blu, 95×95 mm
Codice catalogo SAMP8220P-04
Nome del fornitore: Sampling Systems
Vai a
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
- Medium strength adhesion
- Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Specifiche
- Colore:blu
- Descrizione:Etichette per controllo qualità
- Dimensioni:95×95 mm
- Materiale:Paper
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..