Orders LinkContactUsLinkComponent
Pharmalabels
Pharmalabels
Etichette per controllo qualità, Paper, giallo, 95×95 mm
Codice catalogo SAMP8220P-03
Nome del fornitore:   Sampling Systems
Pharmalabels
Codice catalogo SAMP8220P-03
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Pharmalabels
Pharmalabels
Etichette per controllo qualità, Paper, giallo, 95×95 mm
Price
SFr. 114.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
PharmaLabels are a range of paper labels with a special adhesive that conforms to FDA and EC specifications.
  • Medium strength adhesion
  • Working temperature range –40 to +70 °C
PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
Certifications: FDA acceptable adhesive conforms to FDA CFR175.105 and EC 1935/2004.
Documents
Specifiche
  • Colore:
    giallo
  • Descrizione:
    Etichette per controllo qualità
  • Dimensioni:
    95×95 mm
  • Materiale:
    Paper
  • Seq:
    03