Tip refill systems, Axygen®
1 - 1200 µl, -, Trasparente, 8 racks, 96 each (stack rack)
Codice catalogo 732-1402
Nome del fornitore: Corning
Vai a
Product Details & Documents
Transparent PP, autoclavable.
- Easy to load refill racks
- Certified RNase-, DNase- and endotoxin-free
- Universal fit tips have a bevelled reference and graduated marks
Dokumente
Specifiche
- Confezione:8 racks, 96 each (stack rack)
- Sterili:-
- Volume:1 - 1200 µl
- Seq:03
- Colore puntale:Trasparente
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..