Microplates, 96-well
Micropiastra da 96 pozzetti, fondo piatto (pozzetto a camino), MICROLON® 200, 25 - 340 µl, 392 µl
Codice catalogo 738-0017
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Microplates, 96-well
Codice catalogo 738-0017
Nome del fornitore: Greiner Bio-One
Vai a
Product Details & Documents
Crystal clear PS, without lid. Ideal for ELISA methodologies, these plates are available with high binding surfaces that display a higher protein binding capacity for polar proteins (MICROLON® 600) or medium binding surfaces, which are more hydrophobic and are therefore better suited for non-polar proteins and peptides (MICROLON® 200).
- Available with a choice of well profile: U-bottom, V-bottom, F-bottom (standard), F-bottom (chimney well), or half area
- Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
Documents
Specifiche
- Descrizione:Micropiastra da 96 pozzetti, fondo piatto (pozzetto a camino), MICROLON® 200
- Seq:07
- Volume di lavoro:25 - 340 µl
- Volume totale:392 µl
- Cat. No.:738-0017
- Profilo del pozzetto:Fondo piatto (pozzetto a camino)
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)