Hydrometers
0,600 - 2,000 g/l, 0,001 g/ml
GERI0096
: GERING
Set of 14 hydrometers calibrated at 20 °C.
: Supplied in a velvet lined case.
- Divisione:0,001 g/ml
- Range di misura:0,600 - 2,000 g/l
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals