Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
14/23 NS, 18 mm, 7,0 - 8,5 mm
Codice catalogo 201-0696
Nome del fornitore:   SciLabware
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Codice catalogo 201-0696
Nome del fornitore:  SciLabware
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
Adapters, cone/screw thread, Quickfit®
14/23 NS, 18 mm, 7,0 - 8,5 mm
Price
SFr. 96.30
Log in per disponibilità
1 * 2 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread joint complete with plastic cap, silicone rubber ring and PTFE washer. Ideal for securing thermometers, gas inlet tubes etc.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    14/23 NS
  • Ø foro:
    7,0 - 8,5 mm
  • Filettatura:
    18 mm
  • Seq:
    02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..