Mortars without pestles
300 ml, 90 mm, 120 mm
Codice catalogo BIBB718247
Nome del fornitore: SciLabware
Vai a
Product Details & Documents
Ideal for mixing and grinding powders.
- Borosilicate glass
- Low form model
Informazioni per l'ordine: Please order pestles separately.
Specifiche
- Ø:120 mm
- Capacità:300 ml
- Altezza:90 mm