Orders LinkContactUsLinkComponent
Mortars without pestles
120 ml, 75 mm, 100 mm
Codice catalogo BIBB718242
Nome del fornitore:   SciLabware
Mortars without pestles
Codice catalogo BIBB718242
Nome del fornitore:  SciLabware
Mortars without pestles
Mortars without pestles
120 ml, 75 mm, 100 mm
Price
SFr. 98.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
 : Please order pestles separately.
Specifiche
  • Ø:
    100 mm
  • Capacità:
    120 ml
  • Altezza:
    75 mm