Orders LinkContactUsLinkComponent
Containers, rectangular
8,5 l, 570×350×70 mm, bianco, PP
Codice catalogo SEMA1294
Nome del fornitore:   SEMADENI
Containers, rectangular
Codice catalogo SEMA1294
Nome del fornitore:  SEMADENI
Containers, rectangular
8,5 l, 570×350×70 mm, bianco, PP
Price
SFr. 20.10
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Specifiche
  • Capacità:
    8,5 l
  • Colore:
    bianco
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    570×350×70 mm