Sintesi cDNA, qScript™
I kit qScript™ cDNA Synthesis contengono qScript™ Reverse Transcriptase, una miscela di MMLV ingegnerizzata e proteina per l'inibizione della ribonucleasi, ottimizzata per una sintesi di cDNA sensibile e affidabile. I reagenti per la sintesi di cDNA sono forniti in diversi formati supermix e in kit per soddisfare le esigenze specifiche delle singole applicazioni.
- Supermix è il formato ideale per applicazioni ad alta resa
- La reazione non affetta da errore sistematico assicura che l'RNA sia rappresentato con precisione nel cDNA risultante
- L'ampia range dinamico assicura l'affidabilità dei dati anche dai campioni più importanti
- Scelta di metodi di priming per soddisfare le singole esigenze
qScript™ cDNA SuperMix è una soluzione facile da usare per le procedure RT-PCR in 2 fasi. Questo supermix in un'unica provetta contiene tutti i componenti per la sintesi di cDNA, compresi tampone, dNTP, MgCl₂, primer, inibitore di RNasi, qScript™ Reverse Transcriptase e stabilizzatori. È sufficiente aggiungere solo l'RNA. La sintesi di cDNA viene completata in 40 minuti. La riproducibilità è garantita indipendentemente dall'RNA. Inoltre, la miscela qScript™ cDNA SuperMix offre eccellente sensibilità e accurata rappresentazione dei geni a bassa abbondanza. Il formato supermix elimina la necessità di aggiungere più componenti e fornisce riproducibilità e precisione eccellenti. qScript™ cDNA SuperMix è disponibile in provetta singola o in formato da 96 pozzetti.
Il kit qScript™ cDNA Synthesis è un kit sensibile e facile da usare per la quantificazione di RNA con RT-PCR in due fasi. Il kit contiene una miscela ottimizzata di random primer e oligo (dT), per una sintesi robusta, coerente e non affetta da errore sistematico del primo filamento di RNA in un'ampia gamma di concentrazioni di RNA target. Il kit qScript™ Reaction Mix (5X) contiene tutti i reagenti necessari per la sintesi di cDNA, eccetto qScript™ Reverse Transcriptase, che viene fornito in provetta separata e l'RNA. Il kit è stato ideato per i ricercatori che utilizzano il kit Bio-Rad iScript™ cDNA Synthesis per studi o procedure operative standard in cui non sia possibile adottare subito le miscele qScript™ cDNA SuperMix.
Il kit qScript™ Flex cDNA è semplice da usare, progettato per la sintesi del primo filamento di cDNA permette più strategie di priming per la replicazione dell'RNA. La miscela di reazione qScript™ Flex (5X) è ottimizzata per essere utilizzata con i primer oligo (dT), random primer o primer specifici per il gene target in qualsivoglia combinazione. Un promotore di priming migliora la sensibilità e viene fornito premiscelato con random primer e oligo (dT) e in una provetta separata da utilizzare con i primer specifici per il gene target, forniti dal cliente. qScript™ Reverse Transcriptase è fornito in una provetta separata.
qScript™ Flex cDNA kit is an easy to use format for first-strand cDNA synthesis that supports multiple RNA priming strategies. The qScript™ Flex reaction mix (5X) is optimised for use with oligo dT, random or gene-specific primers in any combination. A proprietary cDNA-priming enhancer that improves sensitivity is provided pre-mixed with random and oligo dT primers, and in a separate tube for use with gene-specific primers (user provided). qScript™ Reverse Transcriptase is provided in a separate tube.
- Conf:100 Assays
- Descrizione:qScript™ Flex cDNA Kit, 100 reazioni