Orders LinkContactUsLinkComponent
qScript™ Kit One-Step qRT-PCR
qScript™ Kit One-Step qRT-PCR
Kit qScript™ One-Step qRT PCR, senza colorante di riferimento passivo, 200 reazioni, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
Codice catalogo 733-1257
Nome del fornitore:   Quantabio
qScript™ Kit One-Step qRT-PCR
Codice catalogo 733-1257
Nome del fornitore:  Quantabio
Numero CAS:  
qScript™ Kit One-Step qRT-PCR
qScript™ Kit One-Step qRT-PCR
Kit qScript™ One-Step qRT PCR, senza colorante di riferimento passivo, 200 reazioni, Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480, 200 Assays
Numero CAS:  
Price
SFr. 715.00
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
La sintesi di cDNA e l'amplificazione PCR vengono eseguite nella stessa provetta senza necessità di continue aperture. Questi kit sono ottimizzati per consentire massima efficienza e specificità della RT-PCR e consentono coamplificazione non affetta da errore sistematico nelle trascrizioni di RNA target a basso numero di copie in presenza di geni di riferimento presenti con numero di copie più elevato. Pertanto, i kit qScript™ One-Step qRT-PCR offrono una migliore sensibilità rispetto agli altri reagenti qPCR reperibili in commercio. La miscela qScript™ One-Step Master Mix massimizza le attività sia della trascrittasi inversa che degli enzimi della PCR, riducendo al minimo la formazione di dimeri di primer. L'alta specificità è assicurata dalla Taq DNA polimerasi AccuStart™ legata da anticorpi monoclonali. Al raggiungimento della temperatura di 95 °C, gli anticorpi denaturano irreversibilmente rilasciando la Taq DNA polimerasi completamente attiva e non modificata. I kit qScript™ One-Step qRT-PCR sono disponibili per tutti gli strumenti per PCR Real time, comprese quelle che richiedono la normalizzazione mediante colorante di riferimento ROX.
  • Ampia range dinamico per ottenere dati affidabili
  • Elevata sensibilità per la quantificazione di RNA a basso numero di copie
  • Amplificazione duplex non affetta da errore sistematico per risultati più accurati
  • Protocollo semplice e veloce con minore variabilità
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Compatibilità con il ciclatore:
    Agilent AriaMx, BioRad CFX/iCycler iQ™/MyiQ™/iQ™5, QIAGEN Rotor-Gene Q, Quantabio Q, Roche LightCycler 480
  • Conf:
    200 Assays
  • Descrizione:
    Kit qScript™ One-Step qRT PCR, senza colorante di riferimento passivo, 200 reazioni
  • Cat. No.:
    733-1257
  • Applicazione:
    Sonda RT-qPCR
  • One step:
    Yes