Supelco® Organic Reference Standard, Cyclohexene
Cyclohexene, Analytical standard, bottiglia in vetro, 5 mL
Catalog # 44028-5ML-F
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
- GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P240 - P273 - P301 + P310 - P331
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:5 mL
- Standard:Analytical standard
- Descrizione:Cyclohexene
- Descrizione classe di pericolo:H225 - H302 - H304 - H411
- N. MDL:MFCD00001539
- Densità:0,811 g/ml at 25 °C (lit.)
- Synonym(s):Tetrahydrobenzene
- CAS No.:110-83-8
- Peso molecolare:82,14
- Cat. No.:44028-5ML-F
- M-Clarity quality level:MQ100
- Condizioni di conservazione:2...30 °C
- Punto di ebollizione:83 °C (lit.)
- Punto di fusione:–104 °C (lit.)
- Condizioni di spedizione:STD
- Punto di infiammabilità:–12 °C - closed cup