Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetofenone, Supelco®
Acetofenone, Supelco®
bottiglia in vetro, 5 mL
Codice catalogo 42163-5ML-F
Irritante
Nome del fornitore:   Merck
Acetofenone, Supelco®
Codice catalogo 42163-5ML-F
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  98-86-2
Acetofenone, Supelco®
Acetofenone, Supelco®
bottiglia in vetro, 5 mL
Numero CAS:  98-86-2
Price
132.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Sinonimi:  Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
  • Numero CAS:98-86-2
  • Formula:C₈H₈O
  • Numero MDL:MFCD00008724
  • Molecular Weight:120.15 g/mol
  • IndexMerck:13,00074
  • Punto di ebollizione:201,7 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:20 °C
  • Densità:1,027 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:82 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:3334
  • ADR:9,
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • EINECS:202-708-7
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    5 mL
Specifiche