Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
10.012, ±.020, Bicarbonate, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Codice catalogo 82454-500ML
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
Codice catalogo 82454-500ML
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  
Buffer solutions, according to DIN 19266, Fluka™
10.012, ±.020, Bicarbonate, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 195.11
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Buffers with fungicide (except pH 10,012)
Certifications: According to DIN 19266.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Tipo di tampone pH:
    Bicarbonate
  • Conf:
    500 mL
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Accuratezza pH:
    ±.020
  • Pk Info:
    1×500 ml
  • Valore pH:
    10.012
Specifiche