Orders LinkContactUsLinkComponent
n-Eptano, Supelco®
bottiglia in vetro, 50 mL
  51730-50ML
 :   Merck
n-Eptano, Supelco®
  51730-50ML
 :  Merck
 :  142-82-5
n-Eptano, Supelco®
n-Eptano, Supelco®
bottiglia in vetro, 50 mL
 :  142-82-5
SFr. 504.00
1 * 50 mL
 :  high purity solvents
  •  :142-82-5
  •  :H₃C(CH₂)₅CH₃
  •  :MFCD00009544
  •  :100.20 g/mol
  •  :13,04679
  •  :98,4 °C (1013 hPa)
  •  :–90,6 °C
  •  :0,6838 g/cm³ (20 °C)
  •  :–4 °C
  •  :Ambiente
  •  :1206
  •  :3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  •  :205-563-8
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    50 mL