Methylcyclopentane, Supelco®
bottiglia in vetro, 50 mL
Codice catalogo 66490-50ML
Nome del fornitore: Merck
Methylcyclopentane, Supelco®
Codice catalogo 66490-50ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS: 96-37-7
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:96-37-7
- Formula:C₆H₁₂
- Numero MDL:MFCD00001382
- Molecular Weight:84.16 g/mol
- Punto di ebollizione:71,8 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–142 °C
- Densità:0,74 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–17 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-503-2
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ quality level = MQ100
- UN:2298
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:50 mL
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



