Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Methylcyclopentane, Supelco®

bottiglia in vetro, 10 mL
Codice catalogo 66490-10ML
Nome del fornitore:   Merck
Methylcyclopentane, Supelco®
Codice catalogo 66490-10ML
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  96-37-7
Methylcyclopentane, Supelco®
Methylcyclopentane, Supelco®

bottiglia in vetro, 10 mL

Numero CAS:  96-37-7
Price
306.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 mL
Product Details & Documents
  • Numero CAS:96-37-7
  • Formula:C₆H₁₂
  • Numero MDL:MFCD00001382
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Punto di ebollizione:71,8 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–142 °C
  • Densità:0,74 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:–17 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-503-2
  • ADR:3,II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ100
  • UN:2298
Specifiche

Specifiche

  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    10 mL

Specifiche