Accessories for RapidVap®
Blocco di alluminio con rivestimento in PTFE per 69 provette coniche da 15 ml
Catalog # 531-0210
Supplier: LABCONCO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Blocco di alluminio con rivestimento in PTFE per 69 provette coniche da 15 ml
- Seq:09