Accessories for RapidVap®
Blocco di alluminio con rivestimento in PTFE per 110 provette Ø 12 mm, altezza massima 150 mm
Catalog # 531-0207
Supplier: LABCONCO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Blocco di alluminio con rivestimento in PTFE per 110 provette Ø 12 mm, altezza massima 150 mm
- Seq:06