Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer cylinders
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
Codice catalogo AMARH860816
Nome del fornitore:   Amarell
Hydrometer cylinders
Codice catalogo AMARH860816
Nome del fornitore:  Amarell
Hydrometer cylinders
2000 ml, 85 mm, 500 mm, Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
Price
SFr. 148.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hydrometer cylinders on foot with spout.
Specifiche
  • Capacità:
    2000 ml
  • Descrizione:
    Hydrometer jar on foot with spout (Ø = 85 mm), 2000 ml
  • Seq:
    04
  • Altezza interna:
    500 mm
  • Ø interno:
    85 mm