VWR®, buste postali per vetrini
Slide mailers, colori assortiti, PP, 2
Codice catalogo 211-0341
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Portavetrini per la conservazione e la spedizione di due vetrini standard.
- Tappi a pressione grandi e facili da fissare
- Ideale per la corrispondenza standard
- Il design colorato li rende facili da identificare e ordinare
Informazioni per l'ordine: La confezione assortita contiene buste per diapositive nei colori rosso, giallo, blu, viola e arancione.
Documents
CoC_VWRI211_Slide Mailers.pdf
Dichiarazione di conformità
VWR® Collection Selection Catalogue VWR® for Microscopy
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- N. di vetrini:2
- Colore:colori assortiti
- Descrizione:Slide mailers
- Materiale:PP