Saccharometers
60 - 80, 1,0, 200 mm
Codice catalogo AMARH846468
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
Specifiche
- Lunghezza:200 mm
- Divisione:1,0
- Range di misura:60 - 80