PCR racks
Rack per PCR da 96 pozzetti, bianco
Codice catalogo RATI6114100
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
Racks made of PP and are characterised by their very thin but uniform walls.
- 8×12 positions, micro test plate format
- Autoclavable
- Available in different colors for the convenient identification of different types of samples
- Transparent lids available in two different heights (Lids must be ordered seperately)
Work and storage rack for 0,2 ml and 0,5 ml PCR tubes, PCR strips, and PCR segments.
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:Rack per PCR da 96 pozzetti
- Seq:01
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid, transparent, height 14 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Lid, transparent, height 28 mm