Fluorescence cuvettes
Rectangular cuvette with open top, Semi-micro, 1,4 ml, 10 mm, Quarzo UV
Codice catalogo VARI6610001800
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
- Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
Bestellinformationen: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1,4 ml
- Materiale finestra:Quarzo UV
- Descrizione:Rectangular cuvette with open top
- Seq:003
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cell base
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Magnetic stirring bar, PTFE