Micro pipette tips, OMIX®
OMIX C18, 10 - 100 µl, 1×96 tips
VARIA57003100
: VARIAN
Bond Elut OMIX pipette tips reliably purify and enrich femtomole and picomole levels of peptides and proteins prior to MALDI-TOF or LC/MS/MS. The unique monolithic sorbent technology used in Bond Elut OMIX consistently outperforms other tips by delivering uniform flow and strong analyte-to-surface interactions. Bond Elut OMIX tips bind more peptides to deliver better sequence coverage.
- Fast, uniform flow maximizes productivity and reproducibility
- Minimal peptide losses lead to higher recoveries
- Available in three phases and sizes to deliver better sequence coverage
- Confezione:1×96 tips
- Volume:10 - 100 µl
- Seq:08
- Stile punta:OMIX C18
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..