Torches
Semi-demountable torches, inert
axial torch assembly kit
axial torch assembly kit
Codice catalogo VARI9910084700
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Specifiche
- Descrizione:Semi-demountable torches, inert
axial torch assembly kit - Seq:11
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare quartz torch bonnet for radial ICP-OES
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Torch alignment tool for radial ICP-OES
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- GazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesGazFit fittings for one-piece and semi-demountable ICP-OES torchesVARI7910051290Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Transfer tube FEP for axial ICP
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Transfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPTransfer tube FEP Sturman-Masters spray chamber for radial ICPVARI7910051490Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Kit Torch Fittings
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Pre-optics cone for Liberty Series axial ICP-OES
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Esteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESEsteele cleaning powder, for cleaning interface cone on axially-viewed ICP-OESVARI8110002800Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESSpare semi-demountable quartz torch body for radial ICP-OESVARI2010072900Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Quartz injector tube, 0,8 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Spare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESSpare semi-demountable quartz torch body for axial ICP-OESVARI2010083400Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Quartz injector tube, 1,4 mm
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Injector holder kit, includes O-ring
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- O-rings kit