Flame atomisation systems
Cleaning wire (Lר = 3×0,3 m)
Codice catalogo VARI9910024700
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
The Mark 7 atomisation system handles complex matrices and achieves precise results quickly.
- Contoured design for outstanding resistance to blockage even with the most difficult examples
- Corrosion-resistant components
- For high-acid matrices
Mark 7 system includes removable twin-headed mixing paddles in order to offering thorough mixing, super-fine aerosol and for precise, accurate determinations.
This system provides the capability to introduce high matrix samples and the flexibility to achieve high sensitivity. In this system the operator can tune performances by the external adjustable impact beads.
Informazioni per l'ordine: An adjustable barrel nebuliser, nebuliser-cleaning wire, PTFE impact beads, a burner cleaning and alignment card, and high-vacuum capillary tubings are available separately.
Specifiche
- Descrizione:Cleaning wire (Lר = 3×0,3 m)
- Seq:202
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"Nitrile O-ring for capillary assembly in spray chamber ; i.Ø = 1/32" o.Ø = 3/32"VARI6910009700Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass impact beads
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Aqueous spray chamber o-ring
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Organics o-ring
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Fluorinated mixing paddles
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)Integrated liquid trap (fluorinated float and magnet)VARI9910105800Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Nebuliser capillary kit
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Integrated nebuliser block
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Flame atomisation system kit