Micro cuvettes
Micro, 135 µl, 10 mm, Quarzo
VARI6610021100
: VARIAN
Black walled rectangular UV quartz cuvettes self masking to match the Cary 50 specifications.
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Micro
- Volume:135 µl
- Materiale finestra:Quarzo
- Seq:001
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- VARI110260190Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw1 * 1 ST
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione