Orders LinkContactUsLinkComponent
Fluorescence cuvettes
Rectangular cuvette with open top, 35 ml, 100 mm, Quarzo UV
Katalognr. VARI6610016000
Anbieter:   VARIAN
Fluorescence cuvettes
Katalognr. VARI6610016000
Anbieter:  VARIAN
Fluorescence cuvettes
Fluorescence cuvettes
Rectangular cuvette with open top, 35 ml, 100 mm, Quarzo UV
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
  • Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
 : 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
Technische Daten
  • Cammino ottico:
    100 mm
  • Volume:
    35 ml
  • Materiale finestra:
    Quarzo UV
  • Descrizione:
    Rectangular cuvette with open top
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI110648190
    Cell base
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI6610018900
    Magnetic stirrer bars (7×2 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARI7418000400
    Magnetic stirring bar, PTFE
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST