Fluorescence cuvettes
Rectangular cuvette with open top, Micro, 50 µl, 10 mm, Quarzo UV
VARI6610010400
: VARIAN
Fluorescence cuvettes designed for UV/visible analysis in routine applications of molecular spectroscopy.
- Longer pathlength cells for extra sensitivity in low concentration samples
Suitable for low concentration or highly corrosive samples.
Longer pathlength (20 - 50 mm) cells are suitable for extra sensitivity in low concentration samples.
Ordering information: 10 mm pathlength models are available in matched pairs.
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Micro
- Volume:50 µl
- Materiale finestra:Quarzo UV
- Descrizione:Rectangular cuvette with open top
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..