Dissolution cuvettes
Dissolution cuvette, 1 µl, 50 mm
VARI6610010000
: VARIAN
Increase flexibility and capabilities of spectrophotometers thanks to certified calibration and installation cuvettes.
Suitable for optimum optical performance in any applications.
- Cammino ottico:50 mm
- Volume:1 µl
- Descrizione:Dissolution cuvette
Accessories
- Descrizione
- VARI110260190Standard cell holder (10 mm) incl. cell lifter and cell height adjustment screw1 * 1 ST
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione