Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Bottiglia di vetro, 250 mg
Codice catalogo PROOCILDLM16290.25
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Diethyl phthalate-[ring-D₄] (98% D)
Codice catalogo PROOCILDLM16290.25
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 93952-12-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Diethyl phthalate-[ring-²H₄]
- Numero CAS:93952-12-6
- Formula:C₁₂H₁₀D₄O₄
- Numero MDL:MFCD00144117
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 mg



