Digitonin
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo A1905.0005
Nome del fornitore: PanReac AppliChem
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Digitonin
- Numero CAS:11024-24-1
- Formula:C₅₆H₉₂O₂₉
- Numero MDL:MFCD00077729
- Molecular Weight:1229.312 g/mol
- EINECS:234-255-6
- UN:3462
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g