L(-)-Carnitine 99+%
Bottiglia di vetro, 1 g
: Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
- :541-15-1
- :C₇H₁₅NO₃
- :MFCD00038747
- :161.20 g/mol
- :208…212 °C (dec.)
- :Refrigerata
- :208-768-0
- Appearance:White Crystalline powder or crystals
- Infrared spectrum:Conforms
- Solubility:(5 % in water) Clear colorless
- Specific optical rotation:-29° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
- Titration with HClO4:≥99.0 %
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g