Acetone 99+%, extra puro
Fusto in plastica, 10 L
Katalognr. ACRO177170100
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Acetone 99+%, extra puro
Katalognr. ACRO177170100
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 67-64-1
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- CAS Nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL-Nummer:MFCD00008765
- Molekulargewicht:58.08 g/mol
- Merck-Index:13,00067
- Siedepunkt:56 °C (760 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:–95 °C
- Dichte:0,79 g/cm³
- Blitz Pt:–20 °C
- Lagertemperatur:Ambiente
- EINECS:200-662-2
- UN:1090
- ADR:3,II
- ERREICHEN:01-2119471330-49
Dokumente
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.5 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
Technische Daten
- Tipo di conf.:Fusto in plastica
- Conf:10 L
- Cat. No.:ACRO177170100
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion