Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone 99+%, extra puro
Acetone 99+%, extra puro
Fusto in plastica, 5 L
Catalog # ACRO177170050
Irritant
Flammable
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Acetone 99+%, extra puro
Catalog # ACRO177170050
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  67-64-1
Acetone 99+%, extra puro
Acetone 99+%, extra puro
Fusto in plastica, 5 L
CAS Number:  67-64-1
Price
SFr. 153.00
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Number:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • MDL Number:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Boiling Pt:56 °C (760 mmHg)
  • Melting Pt:–95 °C
  • Density:0,79 g/cm³
  • Flash Pt:–20 °C
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.005 %
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Fusto in plastica
  • Conf:
    5 L
  • Cat. No.:
    ACRO177170050
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion