2,4-Dichloropyridine 98%
Bottiglia di vetro, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2,4-Dichloropyridine 98%
Codice catalogo ACRO379470050
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 26452-80-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:26452-80-2
- Formula:C₅H₃Cl₂N
- Numero MDL:MFCD00955618
- Molecular Weight:147.99 g/mol
- Punto di fusione:–1 °C
- Densità:1,37 g/cm³
- Punto di infiammabilità:89 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:247-717-7
- ADR:6.1,III
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
- GC:≥97.5 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g