Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrocortisone 98%
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo ACRO352450010
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Hydrocortisone 98%
Codice catalogo ACRO352450010
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  50-23-7
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone 98%
Bottiglia di vetro, 1 g
Numero CAS:  50-23-7
Price
SFr. 44.30
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:50-23-7
  • Formula:C₂₁H₃₀O₅
  • Numero MDL:MFCD00011654
  • Molecular Weight:362.47 g/mol
  • Punto di ebollizione:567 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:212…217 °C
  • Densità:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-020-1
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to almost white Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    212 to 217 °C
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Specific optical rotation:
    +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 g
Specifiche