Methylcyclopentane 95%
Fusto in metallo, 25 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Methylcyclopentane 95%
Codice catalogo ACRO345240250
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 96-37-7
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:96-37-7
- Formula:C₆H₁₂
- Numero MDL:MFCD00001382
- Molecular Weight:84.16 g/mol
- Punto di ebollizione:71 °C
- Punto di fusione:–142,4 °C
- Densità:0,748 g/cm³
- Punto di infiammabilità:–4 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-503-2
- UN:2298
- ADR:3,II
Documents
ACRO34524
SDS
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4070 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Fusto in metallo
- Conf:25 L
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



